GF02990123
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.031 mm, L 2 m, homopolymer
Sinônimo(s):
AC321030
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 029-901-23
Comprimento
2 m
espessura
0.031 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02990123-1EA | 4061825082332 |