GF02954145
Gold
foil, thickness 0.125 mm, 8 mm diameter, purity 99.95%
Sinônimo(s):
AU000351
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141717
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 029-541-45
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
Diâmetro
8 mm
espessura
0.125 mm
diâmetro
8 mm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02954145-20EA | 4061821083937 |
GF02954145-10EA | 4061821083920 |
GF02954145-50EA | 4061821083944 |