Documentos Principais
GF02436083
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99%
Sinônimo(s):
W 506010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 024-360-83
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)