GF02435554
Cerium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99.9%
Sinônimo(s):
Cerium, CE007910
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.90%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 024-355-54
resistividade
73 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
50 mm × 6.35 mm
p.e.
3443 °C (lit.)
pf
795 °C (lit.)
densidade
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
chave InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)