GF02312121
Titanium-vanadium-chromium-aluminum alloy, Ti69V15Cr13Al3
foil, 25 x 25mm, 0.038mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
TJ110350
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 023-121-21
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.038 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02312121-1EA | 4061825417707 |
GF02312121-2EA | 4061829959616 |
GF02312121-5EA | 4061831010640 |