Documentos Principais
GF01787946
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 100 m, temper hard
Sinônimo(s):
FA145116
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 017-879-46
Comprimento
100 m
diâmetro
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)