GF01692952
Platinum
wire reel, 0.05m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.998%
Sinônimo(s):
Platinum, PT005141
About This Item
Ensaio
99.998%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 016-929-52
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.05 m × 0.25 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)