Documentos Principais
DWKWGW541VTMLS
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Ethanol (in Norwegian, Danish, Swedish, English), capacity 500 mL
Sinônimo(s):
WGW541VTMLS
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Características
label Ethanol (in Norwegian, Danish, Swedish, English)
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGW541VTMLS
capacidade
500 mL
Aplicação
Ideal for ethanol dispensing within the laboratory
Características e benefícios
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)