Key Documents
DWKWGW540PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, I.M.S (in EN, FR, DE, ES), capacity 500 mL
Sinônimo(s):
WGW540PML
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Características
label I.M.S (in EN, FR, DE, ES)
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGW540PML
capacidade
500 mL
Aplicação
Ideal for IMS dispensing within the laboratory
Características e benefícios
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)