Documentos Principais
DWKWGW537VTMLA
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Acetone (in English, French, Spanish, OSHA), capacity 500 mL
Sinônimo(s):
WGW537VTMLA
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Características
label Acetone (in English, French, Spanish, OSHA)
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGW537VTMLA
capacidade
500 mL
Aplicação
Ideal for acetone dispensing within the laboratory
Características e benefícios
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)