Documentos Principais
DWKWGW446P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
WGW446P
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiais
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGW446P
capacidade
1000 mL
Aplicação
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Características e benefícios
Precision jet tip for fine control
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)