Documentos Principais
DWKWGF330P
Azlon Narrow Neck Sloped Shouldered Wash Bottles with jet-tip aperture
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
WGF330P
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiais
low-density polyethylene bottle
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGF330P
capacidade
250 mL
Aplicação
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Características e benefícios
Precision jet tip for fine control
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)