DWKW242833-A
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 7 mL, case of 1000
About This Item
Materiais
white bottle
embalagem
pkg of 1 packs
case of 1000
fabricante/nome comercial
WHEATON® W242833-A
capacidade
7 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Opthalmic, IVD Kits, Other
Características e benefícios
- Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
- White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
- Dropper tip caps and tips sold separately
- Packaged in cases of 100 or 1000
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)