DWKW242832
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 6 mL
Sinônimo(s):
W242832
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
white bottle
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W242832
capacidade
6 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Opthalmic, IVD Kits, Other
Características e benefícios
- Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
- White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
- Dropper tip caps and tips sold separately
- Packaged in cases of 100 or 1000
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)