DWKCTA0050P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Sinônimo(s):
CTA0050P
About This Item
Características
class B
graduated
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Azlon CTA0050P
capacidade
50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Aplicação
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características e benefícios
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)