DWKCT0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
CT0250P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Características
class B
graduated
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon CT0250P
capacidade
250 mL
Aplicação
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características e benefícios
Conform to ISO 6706
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKCT0250P-1EA |