DWKCT0100P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Sinônimo(s):
CT0100P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Características
class B
graduated
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon CT0100P
capacidade
100 mL , with +/-1mL tolerance
Aplicação
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características e benefícios
Conform to ISO 6706
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKCT0100P-5EA |