DWKBWP0500PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
round translucent polypropylene bottle, screw cap, capacity 500 mL
Sinônimo(s):
BWP0500PGRAD
About This Item
Código UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BWP0500PGRA
capacidade
500 mL
Aplicação
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)