Key Documents
DWKBWH0060PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 60 mL
Sinônimo(s):
BWH0060PN
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
screw cap
wide-neck
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BWH0060PN
capacidade
60 mL
Aplicação
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Características e benefícios
Suitable for food contact applications
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)