DWKBPM1000P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
BPM1000P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
condição de armazenamento
room temperature
assay range
accuracy: 100 mL
capacidade
1000 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)