DWKBGF130P
Azlon Wash Bottles with Integral Spout
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
BGF130P
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene bottle
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BGF130P
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Featuring an ergonomic design, this AZLON® wash bottle with integral spout has an integrally moulded dispensing tube which minimises contamination events that occur during filling.
Aplicação
Ideal for dispensing liquids
Características e benefícios
Rectangular design specifically suited for smaller hands
Informações legais
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)