DWKBGE830PNC
Azlon Dropper Bottles with spouted closure and cap
round bottom, low-density polyethylene, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
BGE830PNC
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene
round bottom
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Suitable for as dropping bottle and excellent for dispensing gels
Características e benefícios
Pivotting nozzle closure
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)