Documentos Principais
DWKBGE242P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 2000 mL
Sinônimo(s):
BGE242P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
translucent high-density polyethylene
Características
cap Plug
graduated
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
capacidade
2000 mL
Aplicação
Ideal for storage of liquid and powder samples
Características e benefícios
Space saving square design
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)