DWKBGE212P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 25 mL
Sinônimo(s):
BGE212P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
translucent high-density polyethylene
Características
cap Plug
graduated
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
capacidade
25 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Ideal for storage of liquid and powder samples
Características e benefícios
Space saving square design
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)