DWKBDA238P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 25 mL
Sinônimo(s):
BDA238P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
polypropylene
Características
graduated
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
condição de armazenamento
room temperature
capacidade
25 mL
Aplicação
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Características e benefícios
Straight sided stackable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)