DWKBDA224P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 100 mL
Sinônimo(s):
BDA224P
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
graduated
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon
condição de armazenamento
room temperature
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Características e benefícios
Straight sided stackable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)