Documentos Principais
DWK986732
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinônimo(s):
986732
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
Características
with cap
embalagem
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
fabricante/nome comercial
WHEATON® 986732
diâm. da garrafa A x L
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidade
(20 mL)
conector
22-400 neck
22-400
Características e benefícios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)