Documentos Principais
DWK986586
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinônimo(s):
986586, Scintillation Vial with Cap, WHEATON Scintillation Vial
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white cap
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante/nome comercial
WHEATON® 986586
diâm. da garrafa A x L
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
capacidade
(20 mL)
conector
22-400 neck
22-400
Características e benefícios
  • Vial offers low permeability to solvents
  • Minimal background counts
  • Vials can be incinerated without emission of harmful gases
  • Comes along with utility trays that enable the storage of samples
  • Made of WHEATON® 180 low potassium clear type 1A borosilicate glass
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)