Documentos Principais
DWK293033208
Tamper-Proof Screw Caps For Wide Neck Square Bottles
neck Joints: (GL 54 H)
Sinônimo(s):
293033208
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiais
blue polypropylene screw cap
Junta
Joints: neck (GL 54 H)
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
293033208
Aplicação
Sterile liquid transfer between containers, Liquid sampling into bottles from larger containers, Port assemblies for spinner flasks, and cell culture vessels,
Características e benefícios
for lime soda bottle GL 54
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)