Documentos Principais
DWK291189105
DURAN® membrane screw cap
polypropylene, GL 80 cap, pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
291189105
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
polypropylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 2 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 291189105
tamanho de poro
0.2 μm pore size
conector
GL 80 cap
Descrição geral
Venting membrane improves autoclaving safety and storage of sterile liquids in GL32 bottles and erlenmeyers. Reduce contamination risk in autoclaving, as the 0.2 um membrane permits pressure equalization with screw tight sealing. Ingress of liquids or solids is prevented and the bottle contents remain sterile.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)