DWK258526104
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 1
Sinônimo(s):
258526104
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 258526104
diâmetro do disco
175 mm
diâmetro do filtro
175 mm
volume do frasco
(175 mL)
tamanho de poro
1 porosity
capacidade
4000 mL capacity
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)