Key Documents
DWK241705403
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (1,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
241705403
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass flask
round bottom
Junta
joint: ST/NS neck24/29
Características
lid
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 241705403
capacidade do frasco
(1,000 mL)
Descrição geral
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)