Documentos Principais
DWK241242402
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, standard ground cone 19/26, NS stopcock and key retaining device, capacity 100 mL
Sinônimo(s):
241242402
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
cylindrical funnel(s)
Características
graduated
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 241242402
capacidade
100 mL
Aplicação
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
Características e benefícios
With standard ground joint, standard ground stopcock and retaining device.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)