Documentos Principais
DWK218033604
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, neck Joints: (GL 32)
Sinônimo(s):
218033604
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Junta
Joints: neck (GL 32)
Características
graduated
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 218033604
capacidade
25 mL
Aplicação
The flask is suitable for storage, media preparation and cultivation
Características e benefícios
Easy mixing due to conical form ; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; Fired-on, highly durable white ceramic
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)