Documentos Principais
DWK217416306
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED AND REINFORCED RIM, neck diam. 76 mm
Sinônimo(s):
217416306
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
round bottom
wide neck
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 217416306
capacidade
2000 mL
diâmetro do gargalo
76 mm
Aplicação
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Características e benefícios
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)