Documentos Principais
DWK213632805
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 120 mm × 60 mm × 180 mm
Sinônimo(s):
213632805
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213632805
bottle W × L × H
120 mm × 60 mm × 180 mm
Aplicação
storage
Características e benefícios
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)