DWK209163
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 8 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 43 mm, 20-410
Sinônimo(s):
209163
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209163
diâmetro do frasco × A
25 mm × 43 mm
capacidade
8 mL
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)