Documentos Principais
DWK07-1200
Wheaton® Microliter μlplate Shallow Polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NB.15
Materiais
conical bottom
polypropylene plate
round wells
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 07-1200
capacidade
350 μL
Aplicação
Ideal for sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications
Características e benefícios
  • Premium virgin polypropylene shallow & medium μLplates is your assurance you achieve accurate results, the first time.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWK07-1200-1EA