CLS998575
Pyrex® watch glasses
O.D. 75 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9985
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 9985-75
D.E.
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Heavy-wall, borosilicate glass with fire-polished edge provides durability. May be slightly out-of-round due to O.D. variability.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)