Documentos Principais
CLS69473LBO
Pyrex® resin reaction kettle bottom
capacity 3,000 mL
Sinônimo(s):
pyrex kettle, reaction equipment, reaction flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
wide-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
closure type lid
embalagem
pack of 1
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 6947-3LBO
disponibilidade
not available in EU
capacidade
3,000 mL
Descrição geral
Flange is finely ground for a tight seal.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)