Documentos Principais
CLS6302500
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
Sinônimo(s):
Corning® 6302
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
tamanho do plugue
GP-6
tamanho da tampa
27
fabricante/nome comercial
Corning 6302-500
Comprimento
385 mm
diâmetro do corpo
98 mm
Descrição geral
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)