CLS61206
Pyrex® large short-stem funnel
Sinônimo(s):
Corning® 6120
fabricante/nome comercial
Corning 6120-6
topo D.I.
147 mm
Descrição geral
Stem is approximately 100 mm with 15 mm O.D. 60° angle cone.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)