Documentos Principais
CLS564125
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
6
esterilidade
non-sterile
Características
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5641-25
tol. measuring range
0.06 mL
capacidade
25 mL
Descrição geral
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)