CLS564110
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
9
esterilidade
non-sterile
Características
class B
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 5641-10
tol. measuring range
0.04 mL
capacidade
10 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)