CLS49801XL
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 1,500 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
Junta
joint stopper9
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
subdivision 100 mL
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4980-1XL
disponibilidade
not available in EU
faixa de medição de volume
400-1,500 mL
capacidade
1,500 mL
Descrição geral
- Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
- Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)