Documentos Principais
CLS496012L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 55/50
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS55/50
side joint ST/NS29/42
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4960-12L
capacidade
12,000 mL
tamanho do gargalo
(3)
Descrição geral
With full length joints.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)