Documentos Principais
CLS3160102
Pyrex® petri dishes
complete, O.D. × H 100 mm × 20 mm
Sinônimo(s):
Corning® 3160
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 3160-102
D.E. × A
100 mm × 20 mm
Descrição geral
  • PYREX® culture dishes are made of clear borosilicate glass.
  • They can withstand repeated sterilization (wet or dry) and are chemically resistant.
  • Beaded edges provide greater mechanical strength and reduce capillary action of condensed moisture.
  • Top marked in blue enamel, bottom in white, enables easier sorting.
  • Bottoms include a triangular, enamel reference point for serial dilutions.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3