Documentos Principais
CLS304650
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 50 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3046
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3046-50
tol. measuring range
0.5 mL
volume
50 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)