Documentos Principais
CLS302650
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 50 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3026
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3026-50
tol. measuring range
0.25 mL
volume
50 mL
Descrição geral
Calibrated "to deliver".
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)