Documentos Principais
CLS302510
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 10 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3025
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3025-10
tol. measuring range
±5%
volume
10 mL
Descrição geral
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)